Wichtige Dokumente
771260
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonym(e):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
235-239 °C
SMILES String
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C13H16BNO6/c1-15-7-12(16)20-14(21-13(17)8-15)9-4-5-10(18-2)11(6-9)19-3/h4-6H,7-8H2,1-3H3
InChIKey
ZOFITLKPVZEWMX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
MIDA Boronates
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)