Merck
77092
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)-L-phenylalanin
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-[3-(trifluormethyl)-phenyl]-propionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.19
Beilstein:
7031717
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChIKey
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)