Merck
767786
Sigma-Aldrich
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
Synonym(e):
3-(5-Formylthiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
251-257 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
carboxylic acid
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-4-5-11(16-10)8-2-1-3-9(6-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
InChIKey
VIKAAKFSYUCLTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)