Wichtige Dokumente
767271
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 allyl
generation 4
Synonym(e):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Form
solid
Mol-Gew.
generation 4
Leistungsmerkmale
focal point allyl
Anzahl Oberflächengruppen
16
mp (Schmelzpunkt)
308-313 °C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
calculated mol. wt. 1799.8
Anwendung
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
Sonstige Hinweise
:Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)