Wichtige Dokumente
765414
Gold nanoparticles
50 nm diameter, amine functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonym(e):
Gold nanoparticles NH2 functionalized, Au NP NH2, Gold Colloid
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEG 5000
Qualitätsniveau
Form
dispersion in H2O
nanoparticles
Verpackung
poly bottle of 1 mL
OD
50
Durchmesser
50 nm
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.00 g/cm3
λmax
535 nm
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
AuNPs can be potentially immobilized on antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19.[5] It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.[5]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?