Merck
763985
Sigma-Aldrich
2,2′-(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bisthiophene
97%
Synonym(e):
2,7-Bis(thien-2-yl)-9,9-dioctylfluorene, Thiophene, 2,2′-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis-
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H46S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
SMILES String
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)-c4cccs4)-c5cccs5
InChI
1S/C37H46S2/c1-3-5-7-9-11-13-23-37(24-14-12-10-8-6-4-2)33-27-29(35-17-15-25-38-35)19-21-31(33)32-22-20-30(28-34(32)37)36-18-16-26-39-36/h15-22,25-28H,3-14,23-24H2,1-2H3
InChIKey
HGAWLLXSUXWDFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Fluorene monomer which contains thiophene designed to expand the
spectral width of absorption appropriate for sunlight harvesting in polymer solar cells.1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Advances in Functional Materials, 18, 2824-2833 (2008)