Merck
76256
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propandiamin
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
1,1,1-Tris-(aminomethyl)-ethan, Ethylidintris-(methylamin)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
Beilstein:
1734348
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (GC)
SMILES String
CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4,6-8H2,1H3
InChIKey
UGDSCHVVUPHIFM-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1