Wichtige Dokumente
760943
Poly(ethylene glycol), 8 acetylene dendron, generation 2
average Mn 21,000
About This Item
Beschreibung
acetylene surface groups
Form
solid
Mol-Gew.
PEG average Mn 20,000 (n~450; esterified with 8 acetylene groups)
Mn 16,000-21,000 (by NMR)
average Mn 21,000
Leistungsmerkmale
generation 2
Anzahl Oberflächengruppen
8
Übergangstemp.
Tm 56-60 °C
Mw/Mn
≤1.4
Funktionelle Gruppe
alkyne
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)