Merck
760056
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylsulfonyl chloride
97%
Synonym(e):
(3,5-Difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5ClF2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
InChIKey
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)