Merck
753440
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Synonym(e):
2-[1-(3-Fluorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18BFO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499
Dichte
1.041 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C14H18BFO2/c1-10(11-7-6-8-12(16)9-11)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
InChIKey
JHYKXYAWAWZTCM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)