Wichtige Dokumente
751545
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-boronic acid pinacol ester
95%
Synonym(e):
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-114 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
InChIKey
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)