Merck
745340
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-cis-N-Boc-1,2-cyclohexandiamin
≥95% (GC)
Synonym(e):
((1S,2R)-2-Aminocyclohexyl)-carbaminsäure-tert.-butylester, (1S,2R)-2-(Boc-amino)-cyclohexylamin, (1S,2R)-N-tert.-Butoxycarbonyl-1,2-cyclohexandiamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥90%
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
AKVIZYGPJIWKOS-BDAKNGLRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)