Merck
739766
Sigma-Aldrich
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
95%
Synonym(e):
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9IO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.596
Dichte
1.674 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1cc(C)ccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)