Merck
73828
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-homoserin Triethylaminsalz
≥98.0%
Synonym(e):
(S)-4-Hydroxy-2-tritylamino-buttersäure Triethylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23NO3 · C6H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCN(CC)CC.OCCC(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H23NO3.C6H15N/c25-17-16-21(22(26)27)24-23(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-4-7(5-2)6-3/h1-15,21,24-25H,16-17H2,(H,26,27);4-6H2,1-3H3/t21-;/m0./s1
InChIKey
LRIHVFUNJCWVBP-BOXHHOBZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)