Merck
737550
Sigma-Aldrich
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
97%
Synonym(e):
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-7-12-6-4-3-5-9(12)11-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
GNFACXDTRBVZJE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)