Merck
73086
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-chlor-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-chlorphenyl)-buttersäure, Boc-4-chlor-D-β-homophenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(9-13(18)19)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChIKey
XHNLLTGZBXJRGH-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)