Merck
73024
Sigma-Aldrich
cis-3-(Fmoc-amino)-cyclohexancarbonsäure
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-4,8-11,14-15,20H,5-7,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,15+/m1/s1
InChIKey
JSVAQZVOHKGTJY-CABCVRRESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)