Merck
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-Chlor-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentan
97%
Synonym(e):
(1R,2R)-Pseudoephedrin-phenylchlorsilan, (4R,5R)-2-Chlor-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazasilolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClNOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
oil
Dichte
1.151 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
InChIKey
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
Rechtliche Hinweise
Patent pending. U.S. Patent Application No. 11/810,920
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)