Wichtige Dokumente
725382
1,6-Hexanedithiol
99.5%
Synonym(e):
1,6-Dimercaptohexan, DMH, Hexamethylendimercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
~1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−21 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChIKey
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.