Merck
725315
Sigma-Aldrich
(S)-2-(3-Chlor-2,2-dimethyl-propionylamino)-3-methylbutanol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20ClNO2
Molekulargewicht:
221.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-79 °C
SMILES String
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H20ClNO2/c1-7(2)8(5-13)12-9(14)10(3,4)6-11/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
InChIKey
NBXJRNNARUAEFQ-MRVPVSSYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)