Merck
722863
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium-13C3,d9 iodide
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(13CD3)3S(I)O
Molekulargewicht:
232.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
95% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
208-212 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[I-].[2H][13C]([2H])([2H])[S+](=O)([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1D3,2+1D3,3+1D3;
InChIKey
BPLKQGGAXWRFOE-PGPWJICYSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)