Merck
716901
Sigma-Aldrich
Gold-Nanostäbchen
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Synonym(e):
Au-Nanostäbchen, Gold-Nanostäbchen
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Konzentration
≥1800.0 μg/mL
Durchm. × L
10 nm × 41 nm ± 10%
Verunreinigungen
<0.0001% CTAB
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
6-8
Dichte
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Eigenschaften
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)