Merck
716458
Sigma-Aldrich
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinyliden
Synonym(e):
SIPr
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(CC2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
InChIKey
XZDYFCGKKKSOEY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Transformation of organometallic iron complexes
  • Selective production of 5-hydroxymethylfurfural from glucose and fructose
  • Annulation of heterocycles via redox processing
  • Pyridines
  • Cyclotrimerization of isocyanates
  • Ring-opening alkylation
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)