Merck
716200
Sigma-Aldrich
4-Aminophenylboronsäure -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H8BNO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C
SMILES String
Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
InChIKey
QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of chromen-4-ones as DNA-dependent protein kinase inhibitors
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)