Merck
711861
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-2-thienylglycin
97%
Synonym(e):
(R)-2-[(tert.-Butoxycarbonyl)-amino]-2-(2-thienyl)-essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D -90±5°, c = 1 in ethanol
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1cccs1
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(9(13)14)7-5-4-6-17-7/h4-6,8H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
CFAJOXPICRIMCA-QMMMGPOBSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)