Merck
711012
Sigma-Aldrich
Uridin-13C9 5′-Triphosphat Natriumsalz -Lösung
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
UTP-13C9 Natriumsalz -Lösung
Größe auswählen
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 721.00
25 MG
CHF 1’410.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 148.00
10 MG
CHF 721.00
25 MG
CHF 1’410.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C9H13N2Na2O15P3
Molekulargewicht:
537.04
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)