Merck
710415
Sigma-Aldrich
Bis-(isopropylcyclopentadienyl)-titandichlorid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22Cl2Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C
SMILES String
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)