Merck
709840
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridin-3-boronsäure-pinakolester
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18BNO2
Molekulargewicht:
219.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccncc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-9-6-7-14-8-10(9)13-15-11(2,3)12(4,5)16-13/h6-8H,1-5H3
InChIKey
GZYZXNXJTPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)