Merck
708593
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-iumiodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
137-142 °C
SMILES String
[I-].Cn1c[n+](C)c2ccccc12
InChI
1S/C9H11N2.HI/c1-10-7-11(2)9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-7H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RQGURHMTNSNBQX-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst for:
  • Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
  • Intramolecular stereoselective protonation
  • Grignard allylic substitution
  • Acylation of alcohols
  • Umpolung reactions
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.