705616
3-Methylursäure-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
3-Methyl-2,6,8-trihydroxypurin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13C]2=[13C]1[15NH]C(=O)N2
InChI
1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-5(12)8-3)4(11)9-6(10)13/h1H3,(H2,7,8,12)(H,9,11,13)/i2+1,3+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
InChIKey
ODCYDGXXCHTFIR-BYSJPOJGSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?