Merck
704997
Sigma-Aldrich
Benzol-1,4-diboronsäure-mono-MIDAester
Synonym(e):
Benzol-1-boronsäure-4-boronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13B2NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
InChIKey
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)