704148
Kohlenstoff-Nanoröhrchen, einwandig
(6,5) chirality, ≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes), 0.78 nm average diameter, avg. no. of layers, 1
Synonym(e):
SWeNT® SG 65, Einwandiges Kohlenstoffnanoröhrchen, SWCNT, SWNT
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
G/D Ratio: ≥20 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
Assay
≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes)
Form
powder (freeze-dried)
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1
Hersteller/Markenname
Signis® SG65
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Oberflächenbereich
≥700 m2/g
Verunreinigungen
≤5 wt. % Moisture content
Durchschnittlicher Durchmesser
0.78 nm
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
Dichte
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.1 g/cm3
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[C]
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.