Wichtige Dokumente
703265
3-(4-Fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbaldehyd
96%
About This Item
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
Cc1onc(-c2ccc(F)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8FNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
InChIKey
GKFSKVZRERHBQP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)