Merck
702382
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinyl)pyridin-3-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
6-(Piperidino)-nicotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
209-213 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
InChIKey
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)