701106
2-Benzofuranboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
2-(Benzofuran-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion, 2-Benzofuranylboronsäure-MIDAester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
198-202 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H12BNO5/c1-15-7-12(16)19-14(20-13(17)8-15)11-6-9-4-2-3-5-10(9)18-11/h2-6H,7-8H2,1H3
InChIKey
ASPDKYQZQMDSKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)