Merck
699179
Sigma-Aldrich
4-Pyridinboronsäure-MIDAester
95%
Synonym(e):
4-Pyridinylboronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11BN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)