698342
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-Diisopropylphospholano]benzol(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)[C@H]2CC[C@H](C(C)C)P2c3ccccc3P4[C@H](CC[C@@H]4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2.C8H12.BF4.Rh/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t21-,22-,23-,24-;;;/m1.../s1
InChIKey
AXLKBYDAACXFBH-QPZXYOTCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)