Wichtige Dokumente
698148
3-Nitrophenylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
6-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
211-215 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11BN2O6/c1-13-6-10(15)19-12(20-11(16)7-13)8-3-2-4-9(5-8)14(17)18/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
COEHPTUYNRXODY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)