Merck
697710
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis-[bis-(3,5-dimethylphenyl)-phosphino]-1,1′-binaphthyl
97%
Synonym(e):
2,2′-Bis-[di-(3,5-xylyl)-phoshino]-1,1′-binaphthyl, 3,5-Xylyl-BINAP, DM-BINAP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H48P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
734.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
257-262 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChIKey
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)