697605
(S,S)-ANDEN-Phenyl Trost Ligand
Synonym(e):
(+)-(11S,12S)-Bis-[2′-(diphenylphosphino)-benzamido]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracen, (11S,12S)-N,N′-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-11,12-diyl)-bis-[2-(diphenylphosphino)]-benzamid
About This Item
Optische Aktivität
[α]22/D +111°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
123-128 °C
SMILES String
O=C(N[C@@H]1[C@@H](NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]5c6ccccc6[C@@H]1c7ccccc57)c8ccccc8P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C54H42N2O2P2/c57-53(45-33-17-19-35-47(45)59(37-21-5-1-6-22-37)38-23-7-2-8-24-38)55-51-49-41-29-13-15-31-43(41)50(44-32-16-14-30-42(44)49)52(51)56-54(58)46-34-18-20-36-48(46)60(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-36,49-52H,(H,55,57)(H,56,58)/t49-,50+,51-,52-/m0/s1
InChIKey
BEKZNCOFLFMFHP-UYATXGGZSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)