Merck
697419
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert.-butylphosphino)-ethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H24NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
SMILES String
CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)