Wichtige Dokumente
69723
7-Methyl-xanthin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-7-methyl-purin, Heteroxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChIKey
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?