Merck
695831
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-[4-(Trifluormethyl)phenyl]-2,4-Dioxobutanoat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11F3O4
Molekulargewicht:
288.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)