Wichtige Dokumente
69503
Methyltripropylammoniumhydroxid -Lösung
~20% in H2O (T)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
~20% in H2O (T)
SMILES String
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)