Merck
691070
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylcyanoacetat
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Verunreinigungen
≤100 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
Farbe
APHA: <50
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
257 °C/1000 hPa
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.1230-1.1280 g/mL at 20 °C
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
InChIKey
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)