689386
Formaldehyd-dibutylacetal
puriss., ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Butylal, Dibutoxymethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.25% water
Brechungsindex
n20/D 1.406
Dichte
0.835 g/mL at 20 °C
SMILES String
CCCCOCOCCCC
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-7-10-9-11-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
QLCJOAMJPCOIDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter