Wichtige Dokumente
688789
Acetessigsäureamid
Arxada quality, 98.5-100.3 % (w/w) (T)
Synonym(e):
α-Acetylacetamide, 3-Oxobutanamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Konzentration
98.5-100.3 % (w/w) (T)
Farbe
white to yellowish
mp (Schmelzpunkt)
52.0-54.0 °C
53-56 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
InChIKey
GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?