Merck
688010
Sigma-Aldrich
Poly-[(1,4-divinylenphenylen)-(2,4,6-triisopropylphenylboran)]
Synonym(e):
Boramer-T01, Poly-(1,4-divinylenphenylen-tripylboran)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
Mol-Gew.
average Mn ~1379
mp (Schmelzpunkt)
103-112 °C
Fluoreszenz
λex 330 nm; λem 440 nm in chloroform
Anwendung
n-type polymer semiconductor; HOMO = –6.65 eV, LUMO = –3.85 eV.
Rechtliche Hinweise
Manufactured by TDA research, Inc.
Boramer is a trademark of TDA Research, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luebben, S.; Sapp, S.
Material Matters, 3, 11-11 (2007)