Wichtige Dokumente
685372
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol
97%
Synonym(e):
4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazoyl-2-ylamin
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
SMILES String
Nc1nc2CCCCc2s1
InChI
1S/C7H10N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H2,(H2,8,9)
InChIKey
SMWAOXCEPHEGFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)