Merck
684473
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl-C85-buttersäure-methylester Isomerengemisch
≥99%
Synonym(e):
Methyl-3′-phenyl-3′H-cyclopropa[18,7][5,6]fulleren-C84-D2d-3′-butanoat, [84]PCBM
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C96H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1199.14
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥99%
Löslichkeit
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
SMILES String
COC(=O)CCCC1(C2c3cc4cc5cc6C7CC8CC9CCC%10CCC%11CC%12CCC12c%13c%12c%14C%11c%15c%10c%16c9c%17C8C7=C%18c%17c%19c%16c%15c%20c%14c%21c%13c3c%22c4c%23c5c6c%18c%24c%19c%20c%21c%22c%23%24)c%25ccccc%25
Anwendung
Soluble n-channel organic semiconductor.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kooistra, F.; Mihailetchi, V. et al.
Chemistry of Materials, 18, 3068-3068 (2006)